Documentos Principais
8.02506
Sigma-Aldrich
(+)-Cinchonine
for resolution of racemates for synthesis
Sinônimo(s):
(+)-Cinchonine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22N2O
Número CAS:
Peso molecular:
294.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-234-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
9.0 (20 °C, 0.25 g/L in H2O, as aqueous solution)
pf
258-264 °C
solubilidade
0.25 g/L
densidade volumétrica
130 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N21[C@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@@H](O)c3c4c(ncc3)cccc4
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
chave InChI
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=0.5 in methanol): +218.0 - +222.0 °
Identity (IR): passes test
Contains about 15 % Dihydrocinchonine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1