PHL80474
4-Hydroxy-L-isoleucine
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(2S,3R)-2-Amino-4-hydroxy-3-methylpentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4?,5-/m0/s1
chave InChI
OSCCDBFHNMXNME-DSDZBIDZSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
296.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
147 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)