Documentos Principais
PHL80449
Esculetin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
6,7-Dihydroxycoumarin, Cichorigenin, Esculetin
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.521,00
R$ 2.521,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.521,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
Beilstein:
152788
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.521,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
271-273 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
chave InChI
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)