Documentos Principais
PHL80141
Fumaric acid
phyproof® Reference Substance
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.279,00
R$ 2.279,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.279,00
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
116.07
Beilstein:
605763
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.279,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1364 °F
Lim. expl.
40 %
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella silybum
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
523.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
273 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)