Documentos Principais
W248835
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
116.07
Número FEMA:
2488
Beilstein:
605763
Conselho da Europa nº:
25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
08.025
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
1364 °F
Lim. expl.
40 %
pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
523.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
273 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ácido maleico TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
92816
Ácido maleico