PHL80084
Pelargonidin chloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavylium chloride, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium chloride, Pelargonidol chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
chave InChI
YPVZJXMTXCOTJN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Antioxidant and anthocyanidin:
- Found in various natural sources evaluated for inhibitory effects on colon and liver cancer cells
- Used as hyroperoxide and hydrogen peroxide scavenging substance
- Used to study relationship between structure, antioxidant capacity and redox potentials
- Studied to determine the mechanism of radical-scavenging
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?