Documentos Principais
K5178-U
Omnifit® EZ Benchmark Adjustable Endpiece
I.D. 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Omnifit 006EAE-10
Nível de qualidade
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I.
10 mm
Informações legais
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)