Documentos Principais
K08670661
Coluna de HPLC Kromasil® C18
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Kromasil®
fabricante/nome comercial
Kromasil® KR100-5-C18-4.0X250
disponibilidade
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
250 mm × 4 mm
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)