Documentos Principais
G006142
HPLC Analysis of Proteins and Peptides on Proteomix® WCX-NP1.7 Demonstrating Lot-to-Lot Reproducibility
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Proteomix WCX-NP1.7, 5 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777180)
mobile phase: (A) 20 mM sodium phosphate, pH 6.5; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 100% B in 25 min, 15 min prewash
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Analito
Descrição
    Ribonuclease A from bovine pancreas, for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
    Cytochrome c from chicken heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,222 basis
    Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥39,000 units/mg protein
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)