G005719
HPLC Analysis of Phenolic Compounds on Ascentis® Express 2.7 μm RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53929-U)
mobile phase: [A] 20 mM phosphoric acid, pH 2; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm
injection: 25 μL
sample: 50 mg/L in mobile phase
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)