C9510
Pyrocatechol
≥99%
Sinônimo(s):
1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, Catechol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.8 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cor
white to faint beige
p.e.
245 °C (lit.)
pf
100-103 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
chave InChI
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?