Documentos Principais
G005716
HPLC Analysis of Acetaminophen, Caffeine, Chlorpheniramine, Ibuprofen, Naproxen, Phenylephrine, and Pseudoephedrine on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.0 with phosphoric acid: acetonitrile (98:2); [B] acetonitrile;
gradient: 0 to 68% B in 3 min; held at 68% B for 2 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 100 μg/mL in 95:5, water: methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of various over the counter drugs.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Maleic acid
    Acetaminophen
    Caffeine
    Naproxen
    Ibuprofen
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)