G005675
HPLC Analysis of Benzodiazepines on Ascentis® Express Phenyl-Hexyl with Acetonitrile Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53348-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (62:38, A:B)
flow rate: 1.4 mL/min
pressure: 2600 psi (179 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 2 μL
sample: 0.1 g/mL of each in 20% methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)