D7282
Desmethyldiazepam
analytical standard
Sinônimo(s):
Nordiazepam
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to light tan
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
chave InChI
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Tspo(24230)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)