G005627
LC/MS Analysis of Vaccinium Antioxidants on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express C18, 10 cm X 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in 75:25 (v/v) acetonitrile:water; (78:22, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 3260 psi (225 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TOF
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 0.1% formic acid
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)