FAP83946
Fusarium toxins in animal feed
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Fera Science Ltd
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON), T-2, HT-2
Matrix Group: Animal Feed
Biotoxins / Mycotoxins
Deoxynivalenol (DON), Zearalenone (ZON), T-2, HT-2
Matrix Group: Animal Feed
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)