Documentos Principais
FAP80868
Aflas in maize
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reference material
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Fera Science Ltd
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin (total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)