Documentos Principais
CRM506575
Supelco
Korean Drinking Water VOC Mix A
certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol, ampule of 5 × 1 mL
Sinônimo(s):
KDWR VOC Mix A
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 5 × 1 mL
concentração
100 μg/mL each component in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon tetrachloride
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,1-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    Ethylbenzene
    Phenol
    Tetrachloroethylene
    1,1,1-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    Toluene
    m-Xylene
    o-Xylene
    p-Xylene
    Ver tudo (17)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)