Documentos Principais
CRM47649
Supelco
CARB Carbonyl-DNPH Mix 1
certified reference material, in acetonitrile (varied conc.), ampule of 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in acetonitrile (varied conc.)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1500 μg/mL
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 500 μg/mL
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)