CRM47285
TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
certified reference material, 15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.