Documentos Principais
CRM44915
Supelco
ASTM® D6584 Standard Solution 3
certified reference material, in pyridine (varied), ampule of 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
ASTM® D6584
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in pyridine (varied)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descrição
    1,3-Diolein 200 μg/mL
    Glycerol 25 μg/mL
    Monolein 500 μg/mL
    Triolein 200 μg/mL
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)