Documentos Principais
CRM40443
Supelco
alpha-Terpinene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
2000 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cannabis testing
cannabis testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
chave InChI
YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)