CRM18501
Ametoctradin hydrochloride Metabolite M650F06
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
6-(7-Amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoic acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[n]21ncnc2NC(=CC)C(=C1N)CCCCCC(=O)O
chave InChI
XJCSIYKKYXQBGA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
M650F06 is a metabolite of ametoctradin.
Ametoctradin is a contact fungicide with protective action and is used for controlling oomycetes such as Plasmopara viticola in grapes, Phytophthora infestans in potatoes and tomatoes, Phytophthora, Peronospora, and Pseudoperonospora spp. in vegetables. EFSA established a provisional residue definition for enforcement and risk assessment in animal matrices as “ametoctradin, M650F01, and M650F06, expressed as ametoctradin”.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)