Documentos Principais
298964
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylethylenediamine
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 714,00
R$ 714,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 714,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHNHCH2CH2NHCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 714,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4289 (lit.)
p.e.
169-171 °C (lit.)
densidade
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NCCNC(C)C
InChI
1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chenshu Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 18(3), 1669-1676 (2019-08-15)
Previous studies examining whether autophagy has a protective or deleterious role during ischemia/reperfusion (I/R) injury have reported a varying role in different organs and remains a matter of debate. The aim of the current study was to explore the role
Jesús García-Valdés et al.
Journal of inorganic biochemistry, 197, 110689-110689 (2019-05-18)
Bis-cations with two 2,3-diferrocenylcyclopropenium fragments 3a-d, and the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-2-imidazolinium tetrafluoroborates 4a, d or the cis-2-(1,2-diferrocenylvinyl)-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2-ium tetrafluoroborates 4b, c were obtained by interactions of 2,3-diferrocenyl-1-ethoxycyclopropenium tetrafluoroborate 1 with bis-1,4-N,N-(2a, d) or bis-1,5-N,N-(2b, c) nucleophiles. The reactions of 3a-d with sodium azide