Unfortunately, no product is available that can be used for racking steel parts for profile capacity testing.
Shimadzu™ Autosampler Vials
size 5 mL, O.D. × H 12 mm × 96 mm, thread for 10-425
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass N-51A
embalagem
pkg of 1 × 100 ea (27319-U)
pkg of 1 × 1000 ea (27320-U)
D.E. × A
12 mm × 96 mm
tamanho
5 mL
conector
thread for 10-425
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Do you provide testing machine for racking steel part profile capacity testing?
1 answer-