BP444
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Sulfurol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
clomethiazole, thiamine
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
índice de refração
n20/D 1.550 (lit.)
pb
135 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
chave InChI
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente