PHR2212
4-Amino-5-Aminomethyl-2-Methylpyrimidine Dihydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine dihydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
thiamine
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].NCc1c(nc(nc1)C)N.[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10N4.2ClH/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4;;/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10);2*1H
chave InChI
FRWHCPFBMJIPLY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)