PHR2207
Thiamine Thiocarbamate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(3RS)-3-[[[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]thiocarbamoyl]sulfanyl]-4-oxopentyl acetate (ketodithiocarbamate), Thiamine Impurity H
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
família API
thiamine
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S-]C(=O)N.S(C(CCOC(=O)C)C(=O)C)C(=O)NCc1c(nc(nc1)C)N
InChI
1S/C14H20N4O4S.CH3NOS/c1-8(19)12(4-5-22-10(3)20)23-14(21)17-7-11-6-16-9(2)18-13(11)15;2-1(3)4/h6,12H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,21)(H2,15,16,18);(H3,2,3,4)/p-1
chave InChI
CGOPORLNMBHBEL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)