BP1116
Bicalutamide impurity D
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bicalutamide
Formulário
powder or solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
141-145 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
chave InChI
PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)