BP1033
Pyridostigmine bromide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(Dimethylaminocarbonyloxy)-1-methylpyridinium bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pyridostigmine
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... ACHE(43)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)