Documentos
96606
Supelco
1-Vinylimidazole
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Beilstein:
105321
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.533 (lit.)
pb
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
chave InChI
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.