Documentos Principais
96355
Supelco
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
analytical standard
Sinônimo(s):
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
About This Item
Fórmula linear:
CH2(C6H10NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
210.36
Beilstein:
2079179
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 38 °C)
Ensaio
≥94.0% mixed isomers basis (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
chave InChI
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
318.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
159 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)