118184
5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, mixture of cis and trans
≥99%
Sinônimo(s):
Isophorone diamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
pb
247 °C (lit.)
pf
10 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
chave InChI
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.