Documentos Principais
95661
Supelco
1,10-Diaminodecane
analytical standard
Sinônimo(s):
1,10-Decanediamine, Decamethylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CH2)10NH2
Número CAS:
Peso molecular:
172.31
Beilstein:
1738591
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
p.e.
140 °C/12 mmHg (lit.)
pf
59-61 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C10H24N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-12H2
chave InChI
YQLZOAVZWJBZSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)