Documentos Principais
91816
Supelco
HPTLC calibration mix
in methanol, analytical standard
Sinônimo(s):
High Performance TLC Calibration Standards
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.137,00
R$ 1.137,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.137,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.137,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
9-fluorenol (1689-64-1), 1000 mg/L
guanosine (118-00-3), 500 mg/L
octrizole (3147-75-9), 1000 mg/L
paracetamol (103-90-2), 1000 mg/L
phthalimide (85-41-6), 2000 mg/L
sulisobenzone (4065-45-6), 1000 mg/L
thioxanthone (492-22-8), 10 mg/L
thymidine (50-89-5), 1000 mg/L
concentração
in methanol
índice de refração
n20/D 1.328-1.334
densidade
0.791-0.799 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
This universal HPTLC mix (UHM), provides laboratories with a single solution, applicable for HPTLC system suitability tests (SST) for a wide range of chromatographic systems, with different polarities and selectivities.
This product is suitable for the CAMAG HPTLC system suitability test.
Analito
Descrição
    9-Hydroxyfluorene 1000 mg/L
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn about our recently launched HPTLC calibration mix, developed in collaboration with CAMAG, that enables for an efficient and reliable universal system suitability testing (SST).