Documentos Principais
90844
Supelco
1-Stearoyl-rac-glycerol
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Monooctadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-stearate, DL-α-Stearin, Monostearin
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.187,00
R$ 1.187,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.187,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
358.56
Beilstein:
1728685
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.187,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
chave InChI
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)