Documentos Principais
90558
Supelco
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N,N-diethylaniline
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
164.25
Beilstein:
879361
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
p.e.
115-116 °C/5 mmHg (lit.)
pf
19-21 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3
chave InChI
QNGVNLMMEQUVQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
282.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
139 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)