Documentos Principais
90453
Supelco
3,3′-Thiodipropionic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Bis(2-carboxyethyl) sulfide
About This Item
Fórmula linear:
S(CH2CH2COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.21
Beilstein:
1210299
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Ensaio
≥96.5% (GC)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
131-134 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
262.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
128 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)