89968
2,2′-Methylenebis(6-tert-butyl-4-methylphenol)
analytical standard
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
crystals
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
123-127 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
chave InChI
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
185 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)