868095
Acetaldehyde solution
1000 μg/mL in H2O, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
embalagem
ampule of 100 × 1.2 mL
concentração
1000 μg/mL in H2O
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.868 g/mL at 20 °C
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?