Documentos Principais
861339
Supelco
EPA 8260 Calibration Mix 1
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8260
descrição
Separate Source
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1.5 mL
concentração
2000 μg/mL each component in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Benzene
    Bromobenzene
    Bromochloromethane
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Butylbenzene
    sec-Butylbenzene
    tert-Butylbenzene
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroform
    2-Chlorotoluene
    4-Chlorotoluene
    Cumene
    p-Cymene
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    1,3-Dichloropropane
    2,2-Dichloropropane
    1,1-Dichloro-1-propene
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    Ethylbenzene
    Hexachloro-1,3-butadiene
    Naphthalene
    Propylbenzene
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,2,3-Trichlorobenzene
    1,2,4-Trichlorobenzene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    1,2,3-Trichloropropane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Mesitylene
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Ver tudo (54)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)