Documentos Principais
823513
Supelco
TSKgel® FcR-IIIA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, Glycoprotein phase
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 16.260,00
R$ 16.260,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 16.260,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
R$ 16.260,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
TSKgel® FcR-IIIA-NPR HPLC Column, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymethacrylate
Grupo ativo da matriz
Glycoprotein phase
tamanho de partícula
5 μm
Faixa de pH operacional
4.0-8.0
técnica de separação
affinity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.