822865
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
bottle of 100 mL, phase DEAE (diethylaminoethyl), 75 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL GigaCap® DEAE-650M Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
Características
counter ion Cl-
embalagem
bottle of 100 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 22865
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
75 μm
pH operacional
2-13
capacidade
>156 g/L adsorption capacity (BSA)
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificações
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente