Documentos Principais
819808
TOYOPEARL® HW-40F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 150 mL, 45 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 150 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 19808
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
45 μm
pH operacional
2-13
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Toyopearl HW-40 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography. It is typically used for high throughput desalting and buffer exchange. It also can remove surfactants such as Triton X100 from protein solutions. It is often used for smaller biomolecules with exclusion limits up to 10,000 Da.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)