Documentos Principais
819685
TSKgel® BioAssist® Q (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, polyamine phase
Sinônimo(s):
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® BioAssist® Q HPLC Column, phase polyamine, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, PEEK hardware
Materiais
PEEK hardware
Agency
suitable for USP L23
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante/nome comercial
Tosoh 19685
Parâmetros
≤2.5 M salt concentration
≤30% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polyamine phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
4000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
TSKgel BioAssist Q columns are packed with spherical, polymer beads with approx. 4000Å pores. They are surface modified with a strong anion exchanger. The very large pores allow large biomolecules to freely enter and exit the pores resulting in higher binding capacity and better recovery of activity than other competivie materials. The standard column is 4.6mm ID x 5cm, while a 10mm ID x 10cm semi-preparative column is available for scale-up. Both columns are made of PEEK to reduce protein adsorption.
forma física
Shipped in 20% Ethanol in 20 mM Tris-HCl buffer, pH 8.0.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)