Documentos Principais
819316
TSKgel® SuperAW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel®, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 19316
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
4 μm
tamanho de poro
150 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
TSKgel SuperAW3000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads which show minimal shrinkage or swelling in different solvent systems. They are used for the separation of polymers that are soluble in polar organic solvents.
Aplicação
Exclusion limit (DMF): Polyethylene oxide 60,000 Da
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)