819320
TSKgel® SuperAWM-H (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo PW) TSKgel®, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 9 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 19320
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 6 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
9 μm
tamanho de poro
mixed
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Informações legais
coluna analítica
pré-coluna
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente