818151
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® ODS-80Ts HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh ODS-80Ts, 18151
Extensão da rotulagem
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parâmetros
0.22 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 2 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
80 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
forma física
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)