818074
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
phase amine-activated, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Adsorption Capacity (> 80 g/L IgG (static); >70 g/L IgG (dynamic at 5 min. residence time))
Clean in Place (CIP) (0.1 M NaOH)
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 18074
Extensão da rotulagem
100 μmol/mL±30 ligand density
Parâmetros
pressure (max. 3 bar)
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
amine, primary
amine-activated phase
tamanho de partícula
65 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH
2-13
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)