808805
TSKgel® SW Type (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 4 cm × 8 mm, diol phase
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® SW-Type Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Materiais
glass
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 08805
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
4 cm × 8 mm
matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
10 μm
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente